Film de scellage pour microplaques PCR, Axygen® CyclerSeal
ScellésMicroplaque Sceaux
Protègent les échantillons pendant leur transport et leur stockage. Spécialement conçus pour sceller des microplaques PCR ainsi que d'autres types de microplaques.
Utilisés avec un tapis de fermeture, ils éliminent la contamination et les transferts de matière entre les puits
Plage de température de fonctionnement : –40 ... +104 °C
Couleur : transparent
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.