Imprimer
Pelles
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139125 139120 139130 139115 139135
231-0338EA 39.1 EUR
231-0338 231-0337 231-0120 231-0336 231-0339
Pelles
Pelles
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
  • Très bonne résistance chimique, incassables
  • Volume de la pelle indiqué sur la poignée