Imprimer
Measuring scoops
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 6.5 EUR
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Measuring scoops
Pelles
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
  • Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
  • Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
  • La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée