Imprimer
Pelles
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40093 40193 40293 40393 40493 40593 40693 40793
231-0750EA 12.7 EUR
231-0750 231-0751 231-1086 231-0752 231-1087 231-0753 231-0754 231-0755
Pelles
Pelles
En PEHD translucide. Avec extrémités plates et manche renforcé.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +105 °C
  • La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée