Imprimer
Pelles
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139040 139035
231-0114EA 88.4 EUR
231-0114 231-0331
Pelles
Pelles
En HDPE, couleur naturelle. Base aplatie, angles biseautés.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Résistantes, incassables