Imprimer
Louches
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8740 8741 8742 8743 8744 8745
231-1101EA 37.6 EUR
231-1101 231-1102 231-1103 231-1104 231-1105 231-1106
Louches
Pelles
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
  • À manche plat
  • Très bonne résistance à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique