Imprimer
Ciseaux de laboratoire, droits
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HSB586-18 HSB602-14
233-1114EA 65.7 EUR
233-1114 233-0075
Ciseaux de laboratoire, droits
Ciseaux
En acier inoxydable, avec poignées en plastique
  • Particulièrement adaptés à de nombreuses applications de laboratoire
  • Résistants à la corrosion
  • Pratiques