Imprimer
Ciseaux droits de laboratoire
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HWB050-13 HWB052-14
233-0085EA 186 EUR
233-0085 233-0086
Ciseaux droits de laboratoire
Ciseaux
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
  • De type pointu-pointu
  • Adaptés à de nombreuses applications de laboratoire
  • Résistants aux acides
  • Autoclavables