Imprimer
Stand bases, tripod
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2040 2041
241-0247EA 68.9 EUR
241-0247 241-0248
Stand bases, tripod
Supports de statif
Powder-coated steel, thickness 10 mm.
  • For two rods up to 16 mm Ø
  • Hinged screws M6
  • Slip resistant adjusting feet