Imprimer
VWR®, Supports en H de grande taille (B)
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241-0116EA 526 EUR
241-0116 241-0117
VWR®, Supports en H de grande taille (B)
Supports de statif
Statif en H avec tige en acier recouvert de nickel et socle en fonte grise marbrée de 420×400 mm.
  • Tige support à placer en position centrale ou latérale (3 taraudages)