Imprimer
Stand bases
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2012 2013 2014-2144 342012 342014 342015 2015
241-0366EA 93.9 EUR
241-0366 241-7175 USBE2014-2144 241-7101 241-7102 241-0348 USBE2015
Stand bases
Supports de statif
En acier inoxydable. Support stable et antidérapant pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale et une base ajustable pour les surfaces irrégulières.
  • Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
  • Robustes
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55