Imprimer
Tiges de support
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2142 2143 2144 2152 2153 2154 2145 2146 2155 2156 2141 2151 2149 2139 2150 2140
241-7131EA 19.4 EUR
241-7131 241-7132 241-7133 241-7141 241-7142 241-7143 241-7159 241-7160 241-7171 241-7172 241-7177 241-7178 241-0380 241-0378 241-0381 241-0379
Tiges de support
Tiges de statif
En acier inoxydable.
  • Robustes, très stables
  • Très bonne résistance chimique