Imprimer
VWR®, Élévateurs de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
245-1222EA 188 EUR
245-1222 245-1223 245-1220 245-1221 245-1228 245-1227 245-1226
VWR®, Élévateurs de laboratoire
Crics de laboratoire
Gamme de plateformes de levage stables, de grande qualité et économiques pour une grande variété d’applications. Avec des plaques en acier inoxydable mat, brossé, ne rouillant pas, et un cadre en aluminium avec fonctionnement en ciseaux. Pieds en caoutchouc pour assurer un support stable.
  • Bouton de réglage en hauteur de conception ergonomique pour une utilisation facile
  • Disponible avec différentes tailles de plateforme
  • Trou M10 pour tige de cornue (sauf 245-1220)