Imprimer
Couvercle à rodage plan avec 4 cols
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
06104264 06104111 06104141 06104241 06104244 06104444 06104464 06104544 06104564
201-1146EA 393 EUR
201-1146 LENZ06104111 201-1144 LENZ06104241 201-1145 LENZ06104444 LENZ06104464 LENZ06104544 LENZ06104564
Couvercle à rodage plan avec 4 cols
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
En verre borosilicaté DURAN®
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With flat laboratory flange (DN). Straight middle neck, two angled and one straight side necks with standard ground joints.