Imprimer
Couvercles à bord plat avec 1 col, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DA4/100 DA5/100 DA5/75
201-0257EA 173 EUR
201-0257 201-0525 201-0258
Couvercles à bord plat avec 1 col, Quickfit®
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
PYREX®, verre borosilicaté.
  • For use with Quickfit® wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Excellent chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Avec joint rodé de précision, à bord plat.