Imprimer
Portoirs pour tubes à essais, Unwire™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene® Unwire™
212-8121EA 39.6 EUR
212-8121 212-8143 212-8100 212-8144 212-8141 212-8125 212-8103 212-8126 212-8101 212-8145 212-8123 212-8124 212-8146 212-8102 212-8132 212-8154 212-8133 212-8111 212-8155 212-8153 212-8131 212-8114 212-8136 212-8115 212-8156 212-8134 212-8113 212-8135 212-8116 212-8151
Portoirs pour tubes à essais, Unwire™, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
ResMer™, coloré.
  • Résistance à une température maximale de +135 °C, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
La technologie de fabrication ResMer™ améliore la durée de conservation de ces portoirs pour tubes à essais dans les conditions les plus extrêmes telles que l'autoclavage, le nettoyage en lave-vaisselle, la désinfection chimique et l'utilisation dans un environnement congelé. Ils sont parfaitement reconnaissables grâce à leurs couleurs durables et plus vives. Les portoirs ne flottent pas, de sorte qu'ils sont également très adaptés pour une utilisation dans de la glace ou des bains-marie.