Imprimer
Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4340000 4340001 4340002 4340011 4340020 4340030 4340032 4340040 4340041 4340042 4340060 4340061 4340062 4341000 4341001 4341002 4341050 4341051 4340031 4341052 4340022 4340021 4340012 4340010
212-0186EA 107 EUR
212-0186 212-0187 212-0188 212-6358 212-6363 212-6367 212-6369 212-6371 212-6372 212-0190 212-0289 212-0192 212-0193 212-0195 BRND4341001 212-0196 212-6375 212-6376 212-6368 212-6377 212-6365 212-6364 212-6359 212-6357
Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
PP, coloured.
  • En PP rempli, densité de 1,2 g/cm³, ne flotte pas au bain-marie
  • Température de fonctionnement : –20 à 90 °C
  • Autoclavables à 121 °C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
Portoirs polyvalents et économiques pour tubes à essai de Ø commun. Positions alphanumériques pour une identification claire des échantillons. Espaces larges entre les positions. Les portoirs sont livrés démontés et peuvent être assemblés en toute sécurité et de façon permanente en quelques étapes, sans outils.