Imprimer
Portoirs circulaires en polypropylène, pour tubes, No Wire™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F187431016 F187431020 F187410020
212-9260EA 71.8 EUR
212-9260 212-6264 212-9243
Portoirs circulaires en polypropylène, pour tubes, No Wire™
Portoirs Tube Racks
En PP rouge ou blanc
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +120 °C, autoclavables
  • Très stables, incassables
Versatile. Practical for applications where you experience problems when using square racks. Ideal for use in water baths. Alphanumeric position designators for easy sample identification. Stackable.