Imprimer
VWR®, Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-0192EA 119 EUR
525-0192 525-0193 525-0194 525-0195
VWR®, Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
En PTFE.
  • Excellente résistance chimique
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
  • Surfaces antiadhésives, faciles à nettoyer
Robustes et inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et une très bonne résistance à la température. Adaptés à une utilisation en cryogénie, dans les congélateurs, les fours.