Imprimer
Portoirs de tubes à essai, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPW013P RPW018P RPW021P RPW026P RPW031P RPB018P RPB026P RPB031P RPB021P
212-0081EA 138 EUR
212-0081 212-0082 212-0083 212-0084 212-0085 AZLORPB018P AZLORPB026P AZLORPB031P AZLORPB021P
Portoirs de tubes à essai, Azlon®
Portoirs Tube Racks
PP.
  • Large gamme de tailles pour s'adapter aux tubes de 13 à 31 mm de diamètre
  • Les portoirs sont autoclavables et immergeables dans les bains-marie.
  • Positionnement à codage alphanumérique.
Portoirs pour tubes à essai robustes, conditionnement à plat, à assembler soi-même.