Imprimer
Portoirs pour tubes à essais, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 87.3 EUR
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Portoirs pour tubes à essais, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
PC, transparent avec plaque de fond blanche ou PP, blanc.
  • PC : autoclavables (réduction de la résistance au fil du temps), ne flottent pas dans des bains-marie
  • Bonne résistance chimique
  • PP : non autoclavables
  • Très bonne résistance chimique
  • Tous les portoirs sont fournis avec un repérage alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons.
Poignées ergonomiques pour faciliter le transport des casiers pleins. Les casiers vides peuvent être empilés avec des casiers vides de même longueur.