Imprimer
VWR®, Portoirs à quatre faces, pour tubes à essai et microtubes
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
525-1065EA 59.4 EUR
525-1065 211-0201 525-1064 525-1063 211-0200 525-1062 VWRU82010-750 525-0952 525-0951 VWRU82024-464 VWRU82024-458 525-1061 525-1060 211-0203 VWRU82024-460
VWR®, Portoirs à quatre faces, pour tubes à essai et microtubes
Portoirs Tube Racks
En PP. Les quatre côtés peuvent être chargés indépendamment.
  • Pour créer un grand portoir par assemblage de plusieurs portoirs
  • Pratique et compact
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique élevée
  • Autoclavables
Face 1: Orifices de 4×30 mm de diamètre pour tubes à centrifuger de 50 ml
Face 2: Orifices de 12×17 mm de diamètre pour tubes à centrifuger de 15 ml
Face 3: Orifices de 32×12 mm de diamètre pour tubes à microcentrifuger de 1,5/2,0 mlface
Face 4: Orifices de 32×8 mm de diamètre pour tubes à microcentrifuger de 0,5 ml
Le coffret aux couleurs assorties comprend des portoirs de couleur bleue, verte, rose, jaune et orange.