Imprimer
Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
370 559 560 562
212-6100EA 19.4 EUR
212-6100 212-1420 212-1421 212-1422
Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
PP, blanc.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C, autoclavables
  • Légers, très robustes
Avec deux ou trois niveaux.