Imprimer
Portoirs pour tubes à essais, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5972-0013 5972-0016 5972-0020 5972-0025 5972-0030 5972-0313 5972-0316 5972-0320 5972-0325 5972-0330 5972-0413 5972-0416 5972-0420 5972-0430 5972-0513 5972-0516 5972-0520 5972-0530
212-8211EA 29.3 EUR
212-8211 212-8221 212-8231 212-8241 212-8251 212-8214 212-8224 212-8234 212-8244 212-8254 212-8215 212-8225 212-8235 212-8255 212-8216 212-8226 212-8236 212-8256
Portoirs pour tubes à essais, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
ResMer™, coloré.
  • Résistance à une température maximale de +135 °C, autoclavables
  • Demi-taille, pour un encombrement inférieur par rapport aux portoirs traditionnels
  • Bonne résistance chimique
La technologie de fabrication en ResMer™ améliore la durée de conservation de ces portoirs pour tubes à essais dans les conditions les plus extrêmes telles que l'autoclavage, le nettoyage en lave-vaisselle, la désinfection chimique et l'utilisation dans un environnement congelé. Ils sont parfaitement reconnaissables grâce à leurs couleurs durables et plus vives Les portoirs ne flottent pas, de sorte qu'ils sont également très adaptés pour une utilisation dans de la glace ou des bains-marie.