Imprimer
Portoirs pour tubes à essais, Unwire™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5976-0013 5976-0016 5976-0313 5976-0316 5976-0413 5976-0416 5976-0513 5976-0516
212-8161EA 22.7 EUR
212-8161 212-8171 212-8162 212-0046 212-8163 212-8173 212-8164 212-8174
Portoirs pour tubes à essais, Unwire™, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
PP, en couleurs.
  • Les portoirs vides peuvent être empilés
  • Très bonne résistance chimique
  • Non autoclavable
Ces portoirs supportent une charge totale de tubes en toute sécurité en position. Ils ne flottent pas dans un bain-marie.