Imprimer
Cuves à coloration avec portoir pour lames, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
900234 900254 900301 900302 900303 900304
720-1030EA 550 EUR
720-1030 720-0702 720-0703 720-0704 720-0705 720-0706
Cuves à coloration avec portoir pour lames, WHEATON®
Portoirs Portoirs à coloration
En verre borosilicaté et acier inoxydable
  • Portoirs pour 16 lames standard (32 dos-à-dos)
  • Portoirs pour 40 lames standard (76×26 mm), pour des lames de 76×38 mm ou des lames de 76×51 mm
Ces cuves avec couvercles et portoirs sont disponibles en différentes tailles.
L×P×H: 70×120×90 mm