Imprimer
VWR®, Portoirs, microtubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
211-0213EA 138 EUR
211-0213 211-0214 211-0215 211-0216 211-0217 211-0218
VWR®, Portoirs, microtubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
En PP.
  • Pour une utilisation en congélateurs
  • Poignées latérales pour une manipulation sûre
  • Compartiments numérotés pour faciliter l'identification des échantillons
Pour 96 (8×12) micro-tubes d'une capacité de 0,5 ml ou 96 micro-tubes d'une capacité de 1,5/2 ml. Ouvertures coniques maintenant solidement les tubes. À compléter avec un couvercle clipsable, qui peut également être utilisé comme base de protection.
Informations de commande: Le kit de couleurs assorties comprend un portoir de chaque couleur – Bleu, vert, fuschia, jaune et orange.