Imprimer
Portoirs pour densimètres
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F189880001 F189880000
614-0001EA 427 EUR
614-0001 614-0000
Portoirs pour densimètres
Portoirs Portoirs pour hydromètres
Ces portoirs en polypropylène pour densimètres sont tous les deux conçus pour pouvoir contenir jusqu'à 18 densimètres. Les plaques supérieure et médiane possèdent des trous de 25 mm de diamètres pendant que la plaque inférieure est pourvue de puits de 25 à 9 mm permettant le rangement des pointes de densimètres.
La hauteur totale de chacun de ces portoirs est de 250 mm.