Imprimer
Portoirs pour tubes, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
868805 985800
212-6191EA 454 EUR
212-6191 212-6192
Portoirs pour tubes, WHEATON®
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
Ces portoirs en PP peuvent accueillir 36 ou 50 tubes d'échantillonneur automatique Headspace. Chaque puits possède une ouverture sur la partie inférieure pour faciliter la vidange.
  • Autoclavables et empilables
  • Bonne résistance chimique
  • Avec identificateurs de position