Imprimer
VWR®, Portoirs pour tubes à centrifuger et flacons à centrifuger
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
211-0197EA 33.1 EUR
211-0197 525-0742 525-0741
VWR®, Portoirs pour tubes à centrifuger et flacons à centrifuger
Portoirs Tube Racks
Fils d'acier, avec un revêtement en époxy.
  • Fond à rainures pour une meilleure stabilité des tubes
  • Très bonne résistance chimique
Portoirs pour tubes à centrifuger de 15 et 50 ml et pour flacons à centrifuger de 250 ml. Également utilisables avec tout autre type de tubes.