Imprimer
Portoirs pour tubes à centrifuger, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F187940000 F187940001 F187940002
525-9101EA 148 EUR
525-9101 525-9102 525-9134
Portoirs pour tubes à centrifuger, Poxygrid®
Portoirs Tube Racks
En acier avec revêtement en époxy, autoclavables.
  • Parfaitement adaptés aux flacons à centrifuger à fond conique
  • Maintien des flacons coniques assuré par le fond rainuré
Ø max. du tube utilisé: 30 mm, pour 525-9100: 18 mm