Imprimer
Pointes pour robots PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PK-200-R PK-200-R-S PK-20-L-R PK-20-L-R-S PK-20-R PK-50-R PK-50-R-S PKF-180-L-RS PKF-30-L-R-S PK-384-R PK-205-WB-R PK-384-R-S PKF-384-R-S
736-0299EA 99.4 EUR
736-0299 736-0300 736-0302 736-0303 736-0294 736-0296 736-0297 736-0309 736-0306 613-0968 736-0463 736-0465 736-0469
Pointes pour robots PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Pointes de pipettes
Exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes.
  • En PP transparent
  • Pointes stériles: stérilisation aux rayons gamma
  • Pointes à filtre: filtre en PE empêchant toute contamination de la pipette
  • Pointes Maxymum Recovery™: surface ultra lisse qui évite la rétention, la perte de composants et la dénaturation de l'échantillon