Imprimer
VWR®, Pointes de distribution classiques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
613-1000EA 123 EUR
613-1000 613-1001 613-1002 613-1003 613-1004 613-1005 613-1006 613-1007 613-1008 613-1009 613-1011 613-1012 613-1013 613-1014
VWR®, Pointes de distribution classiques
Pointes de pipettes
En utilisant la méthode de déplacement direct, ces embouts fonctionnent bien pour les liquides infectieux et volatiles, car le liquide ne sera jamais en contact avec l’instrument, ce qui évite toute contamination.
  • Compatibles avec VWR Stepper et Stepper Pro, Ritter® Ripette® et Ripette® pro, Brand® HandyStep® et HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® et Easystep (* without automatic tip recognition)
  • Conception durable grâce à l'utilisation de résines pures
  • Huit tailles de pointe de 0,05 à 50 ml
  • Pointes stériles
En savoir plus