Imprimer
Systèmes de recharge de pointes, Axygen®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RFL-222-C RFL-300-C RFL-1200-C
732-0956EA 51.7 EUR
732-0956 732-0957 732-1402
Systèmes de recharge de pointes, Axygen®
Pointes de pipettes
En PP transparent, autoclavables.
  • Portoirs de recharge faciles à charger
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'endotoxines
  • Pointes universelles biseautées et graduées