Imprimer
Pointes à filtre, stérile, ep Dualfilter T.I.P.S®
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0030077.547RCH
EPPE0030077.547RCHEA 0 EUR
EPPE0030077.547RCH
Pointes à filtre, stérile, ep Dualfilter T.I.P.S®
Pointes de pipettes
Filtre à deux phases pour une protection optimale contre la contamination par aérosol : la couche blanche face à l'échantillon retient les gouttes, les éclaboussures et les aérosols ; la couche bleue située au-dessus forme une double barrière très efficace, qui lie de manière fiable même les biomolécules.
  • Se caractérise par une dynamique de débit définie, une faible perméabilité et une grande stabilité thermique.
  • Certifié apyrogène et sans PCR (exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et de substances inhibitrices de PCR).