Ces pointes à filtre disposent d'un filtre en PE exempt d'additifs chimiques qui permet d'éviter la contamination des échantillons. La perméabilité est contrôlée en fonction de la taille des pores et de la longueur du filtre, afin qu'aucun aérosol ne puisse atteindre la tige de la pipette. Les filtres garantissent un fonctionnement fiable. Cependant, si des liquides entrent accidentellement en contact avec le filtre, ils peuvent passer au travers très lentement. Le filtre ne gonflant pas, il est possible de récupérer l'échantillon en activant simplement la fonction d'expulsion de la pipette ou par centrifugation, le cas échéant.
- En PP ultrapur, sans DiHEMDA ni oléamide, fabriqué sans lubrifiant; pigments sans cadmium
- Pointes de pipettes conditionnées sur portoirs, sans ADN, RNase, endotoxines et ATP, indépendamment du conditionnement
- Graduations pour une vérification rapide du volume
- Les pointes et le conditionnement stériles sont fabriqués exclusivement selon le certificat de qualité BIO-CERT®.
- Autoclavables à +121 °C (2 bars), conformément à la norme DIN EN 285
Les pointes sont testées pour compatibilité avec les pipettes BRAND et conviennent parfaitement à la plupart des marques de micropipettes les plus connues telles que Gilson®, Finnpipette® Thermo Scientific, Eppendorf® et Sartorius.
Bulk packaging in reclosable bags, non sterile
Tips are produced under supervised cleanroom conditions and automatically shrink wrapped in reclosable bags and packaged in cardboard boxes. The batch number is printed on every bag.
TipBox, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Tip box with transparent window, hinged and push-on lid (dual function closure) and coloured tip trays, with side panel labelling. Usable with a partially loaded multi channel pipette.
TipRack, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Space saving refill unit for TipBox, with an environmentally compatible packaging made of recyclable PET. Compared to the filled TipBoxes, the amount of waste is reduced by 20%. Sterile racks are supplied with a transfer aid that enables simple, contamination-free transfer into a previously sterilised TipBox. All tip-trays are printed on one side with information on the contents.
BIO-CERT®: These tips are made from high-quality, pure PP without any mold release agents and other additives. All lots are tested for sterility (acc. ISO 11 137 and AAMI guidelines, a SAL of 10⁻⁶ is obtained) and are certified free from endotoxins, DNA, RNase and ATP. Tips are supplied with a certificate of analysis.