Imprimer
Pipettes sérologiques
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
604181_1000 606180_200 607180_200 710180_1000 760180_200 607107_500 710107_1000 604107_1000 768180_100 606107_500 768160_100 607160_200 760160_200 606160_200 604160_1000 710160_1000 760107_200 760160-TRI_100
612-1011EA 228 EUR
612-1011 612-1013 612-1015 612-1012 612-1017 612-1020 612-9107 612-0677 612-1018 612-1019 612-3328 612-3325 612-3327 612-3324 612-3272 612-3323 GREI760107_200 GREI760160-TRI_100
Pipettes sérologiques
Pipettes Pipettes sérologiques
En PS transparent haute qualité, gradué, stérile.
  • Graduation claire et facile à lire, avec une bande colorée verticale sur les pipettes de 1, 2, 5, 10 et 25 ml
  • Capacité accrue grâce à une graduation négative
  • Insert en coton empêchant les liquides de monter dans le dispositif de pipetage
  • Code couleur conforme aux normes internationales facilitant le choix des pipettes
  • Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain, apyrogène et non cytotoxique
Cdt: Bulk packed in plastic resealable zip sachets, individually wrapped in peelable plastic/paper, or individually packaged in peelable plastic with a practical opening and aseptic release for the pipette (batch number and use-by date printed on each item of packaging). Triple packed products are packed in three individual peel bags. The inner bag is labeled with the relevant product information, LOT number and expiry date.