Imprimer
Pipette de dilution Demeter
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1500137 1500144
612-1032EA 18 EUR
612-1032 612-4803
Pipette de dilution Demeter
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Graduation de couleur bleue
  • Pipettes de dilution à 2 repères 1 et 1,1 ml ou a à 4 repères 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Longueur: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certifications: DIN 12 838 et DIN 12 839