Imprimer
Réservoirs à réactifs
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9510027 9510037 9510047
613-2671EA 19.3 EUR
613-2671 613-2672 612-6572
Réservoirs à réactifs
Réservoirs pour réactifs
En PP blanc, autoclavables
  • Fond en V
  • Pour pipettes 4, 8 ou 12 canaux