Imprimer
Jeux de rinçage pour pipettes
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215 217 218 219 221 222
149-1111EA 393 EUR
149-1111 149-1110 149-1122 149-1131 149-1121 149-1130
Jeux de rinçage pour pipettes
Pipettes Lave-pipettes
Kits de rinçage pour le lavage des pipettes allant jusqu'à 600 mm de longueur et des burettes Mohr, efficace et doux. Le système de lavage complet se compose d'un lave-pipette, d'un récipient pour pipette et un panier porte-pipette.
  • Thermoresistants jusqu'à +105 ° C
  • Bonne résistance chimique
  • Le sistème de vidange par siphonage, permet un renouvellement continu de l’eau
  • Le fond en PE élastique annule le risque de casse des pipette
  • Le panier porte-pipette est muni d'un anneau réglable en hauteur pour maintenir les pipettes ensemble pendant le retrait du lave-pipette
Informations de commande: Tous les éléments doivent être commandés séparemment.