Imprimer
VWR®, Boîtes de stérilisation pour pipettes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-2069EA 137 EUR
612-2069 612-2070
VWR®, Boîtes de stérilisation pour pipettes
Boîtes Boîtes de stérilisation pour pipettes
Acier inoxydable, base ronde, autoclavables.
  • Autoclavables à +121 °C et stérilisables à +180 °C
  • Fond et couvercle recouverts de silicone réduisant le risque d'endommager les pipettes durant le transport et la stérilisation