Imprimer
Boîtes de stérilisation pour pipettes, GLW
Fournisseur: GLW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A20 A40 S20 S40 A30 A45 S30 S45
612-2085EA 69 EUR
612-2085 612-2086 612-2087 612-2088 612-2089 612-2090 612-2091 612-2092
Boîtes de stérilisation pour pipettes, GLW
Boîtes Boîtes de stérilisation pour pipettes
Les boîtes à pipettes GLW sont fabriquées en aluminium. Grâce à leur forme carrée, elles restent immobiles pendant le travail et ne roulent pas comme c'est le cas avec les récipients ronds. La boîte est disponible en quatre tailles différentes.
  • Autoclavables à +121 °C; résistent à une température maximale de +250 °C
  • Boîtes “Economy”: sans silicone
  • Boîtes “Premium”: revêtement intégral de silicone sur l'embase et le couvercle
  • l×p (mm): 68×68
W×D (mm): 68×68