Imprimer
VWR®, Portoirs pour pipettes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-0723EA 82.4 EUR
631-0723 631-0724 631-0725
VWR®, Portoirs pour pipettes
Portoirs pour pipettes
Portoirs pour pipettes en acrylique transparent.
  • Portoirs à trois, quatre ou six places, convenant à la plupart des micropipettes
  • Largeur des encoches supérieures : 25 mm
  • Largeur des encoches inférieures : 20 mm