Imprimer
VWR®, Bulbs for Large Pipettes and Syringes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-2699EA 5 EUR
612-2699 612-2700 612-2701 612-2702
VWR®, Bulbs for Large Pipettes and Syringes
Pipettes Poires pour pipettes
En caoutchouc rouge.
  • Pour pipettes et seringues de grande capacité
  • Parois épaisses
  • Manipulation aisée
Capacité: 12 - 150 ml
Diamètre d'ouverture: 4,0 - 6,3 mm