Imprimer
Pipettes de transfert, Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
357524 357575
734-0342EA 133 EUR
734-0342 734-0354
Pipettes de transfert, Falcon®
Pipettes Pipettes Pasteur
PE, à usage unique.
  • Graduations de 1 et 2 ml
  • La petite pointe garantit une reproduction constante de la taille des gouttes
Informations de commande: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.