Imprimer
Pipettes Pasteur, Volac®
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D810 D812 D810/PP D812/PP
612-0993EA 240 EUR
612-0993 612-1005 612-0994 612-1103
Pipettes Pasteur, Volac®
Pipettes Pipettes Pasteur
En verre, graduées, cotonnées ou non cotonnées, stériles ou non stériles.
  • Pipettes de précision à paroi épaisse offrant une solidité à toute épreuve pour éviter les bris au cours du transport, de leur utilisation ou de la fixation de tétines en PVC
  • Pipettes standard avec col de Ø ext. de 6,8-7,1 mm, épaisseur de paroi 0,50 - 0,53 mm et Ø ext. de la pointe 1,50 ±0,2 mm