Imprimer
Micropipettes minicaps®, selon Delbrück
Fournisseur: Hirschmann Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
minicaps
612-2451EA 151 EUR
612-2451 612-2453 612-2449
Micropipettes minicaps®, selon Delbrück
Pipettes Capillaires pour hématocrites
DURAN®, verre borosilicaté, héparinées au sodium, à usage unique.
  • Certifiés conformes
  • Bout en bout: contiennent le volume indiqué en cas de remplissage d'une extrémité à l'autre
  • Conditionnement sûr pour un transport protégé
Précision : 0,5%
Reproductibilité : 1%
Certifications: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Cdt: 100 micropipettes emballées dans un flacon en verre avec bouchon distributeur à code couleur ; 10 de ces flacons emballés dans une boîte en carton stable.