Imprimer
Micropipettes, intraMARK, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
708709 708728
612-1403EA 50.7 EUR
612-1403 612-1406
Micropipettes, intraMARK, BLAUBRAND®
Pipettes Capillaires pour hématocrites
En verre, avec trait de jauge, à usage unique.
  • Calibrées en contenance 'ln', le volume est compris entre l'extrémité et le trait de jauge
  • Code-couleur selon ISO pour une identification aisée
  • Marquage DE-M pour volumes ≥5 µl
Précision ≤±0,25%; reproductibilité ≤0,5% (sauf pour 612-1401: précision ≤±0,30%; reproductibilité ≤0,6%).
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Attention: marquage DE-M uniquement pour 5 µl.