Imprimer
Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9100418 9100160 9100175 9100260 9100275 9100299 9030208
612-3422EA 78.3 EUR
612-3422 612-3414 612-3417 612-3418 612-3419 720-2851 720-2948
Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Capillaires à usage unique pour la centrifugation des analyses de sang.
  • Épaisseur de paroi égale, paroi solide
  • Avec code couleur imprimé
According to DIN 12846
Certifications: Conformité à la norme DIN 12846
Cdt: 100 pièces conditionnées dans un flacon en verre, 10 flacons dans un carton.