Imprimer
Pipettes graduées, type 3, classe B, à écoulement total
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1000129 1000133 1000135 1000140 1000141 1000142 1000153 1000154 1000160 1000165 1000170 1000175
612-1067EA 10.1 EUR
612-1067 612-1068 612-1069 612-3400 612-1070 612-1095 612-1096 612-1097 612-1098 612-1075 612-1076 612-3401
Pipettes graduées, type 3, classe B, à écoulement total
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Trait circulaire aux points principaux, zéro en haut, graduation jusqu'à la pointe de couleur brune
  • Extrémité supérieure pour le coton à partir de 5 ml
DIN EN ISO 835
Longueur: 360 mm ±5 mm sauf pour les pipettes de 25 et 50 ml: 450 mm ±5 mm
Certifications: DIN EN ISO 835